Chrom 99+%, pulver, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
225491000
225495000
ACRO225491000EA
576
DKK
ACRO225491000
ACRO225495000
Chrom 99+%, pulver, ren
Chromium
Formel:
Cr Kogepunkt: 2642 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 1857 °C Massefylde: 7,2 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS-nummer: 7440-47-3 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Grey Metallic powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥99.0 % |