Chrom 99+%, powder, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
225491000 225495000
ACRO225491000EA 576 DKK
ACRO225491000 ACRO225495000
Chrom 99+%, powder, pure
Chromium
Formel: Cr
Molekylvægt: 52 g/mol
Kogepunkt: 2642 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1857 °C
Massefylde: 7.2 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
Merck Index: 12,02288
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %