Kaliumperchlorat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221371000 221375000
ACRO221371000EA 260 DKK
ACRO221371000 ACRO221375000
Kaliumperchlorat ACS
Potassium perchlorate
Formel: ClKO₄
Molekylvægt: 138.55 g/mol
Smeltepunkt: 400 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011362
CAS-nummer: 7778-74-7
UN nummer: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %