Magnesiumacetat tetrahydrat til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
212550010 212552500
ACRO212550010EA 1660 DKK
ACRO212550010 ACRO212552500
Magnesiumacetat tetrahydrat til biokemi
Magnesiumacetat tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Smeltepunkt: 80 °C
Massefylde: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-nummer: 16674-78-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %