Lithiumnitrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
212540050 212540250 212541000
ACRO212540050EA 523 DKK
ACRO212540050 ACRO212540250 ACRO212541000
Lithiumnitrat 99.999% (trace metals basis)
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
Kogepunkt: 600 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 251 °C
Massefylde: 2,38 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-nummer: 7790-69-4
UN nummer: 2722
ADR: 5.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Lithium (Li) 9 to 11 %