Calciumchlorid ACS desiccant
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
206791000 206795000
ACRO206791000EA 464 DKK
ACRO206791000 ACRO206795000
Calciumchlorid ACS desiccant
Calcium chloride
Formel: CaCl₂
Kogepunkt: >1600 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 782 °C
Massefylde: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g