α-Chlorothioanisole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Chloromethyl phenyl sulphide
202360050
202360250
ACRO202360050EA
657
DKK
ACRO202360050
ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Formel:
C₇H₇ClS Kogepunkt: 66 °C (.3hPa) Massefylde: 1.23 g/cm³ Flammepunkt: 101 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000921 CAS-nummer: 7205-91-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |