Natriumsulfat, anhydrous 99+% HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
194100500 194102500
ACRO194100500EA 473 DKK
ACRO194100500 ACRO194102500
Natriumsulfat, anhydrous 99+% HPLC
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
Molekylvægt: 142.04 g/mol
Kogepunkt: >1700 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 884 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-nummer: 7757-82-6
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Water ≤0.1 %
UV (10 % in water)
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Titration with HClO4 ≥99.0 %