Kaliumsulfat, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
193810010 193810050 193810250
ACRO193810010EA 472 DKK
ACRO193810010 ACRO193810050 ACRO193810250
Kaliumsulfat, pure
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molekylvægt: 174.26 g/mol
Kogepunkt: 1689 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1067 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-nummer: 7778-80-5
Merck Index: 13,07759
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 5.5 to 8.5
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.0002 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Selenium (Se) ≤0.0005 %