Kviksølv(II)oxid, rød 99+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
193510250 193511000
ACRO193510250EA 356 DKK
ACRO193510250 ACRO193511000
Kviksølv(II)oxid, rød 99+% ACS
Kviksølv(II)oxid
Formel: HgO
Kogepunkt: 356,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 500 °C (dec.)
Massefylde: 11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011045
CAS-nummer: 21908-53-2
UN nummer: 1641
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange-red to red Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.025 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %