Kviksølv(II)iodid, red ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury diiodide, Mercuric iodide
193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 297 DKK
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Kviksølv(II)iodid, red ACS
Kviksølv(II)iodid
Formel: HgI₂
Kogepunkt: 354 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 259 °C
Massefylde: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-nummer: 7774-29-0
UN nummer: 1638
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %