Cadmiumchlorid, anhydrous 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cadmium chloride
192690025 192695000
ACRO192690025EA 8080 DKK
ACRO192690025 ACRO192695000
Cadmiumchlorid, anhydrous 98%, pure
Cadmiumchlorid
Formel: CdCl₂
Kogepunkt: 967 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 568 °C
Massefylde: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010916
CAS-nummer: 10108-64-2
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %