3-Quinolincarbaldehyd 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
175690010 175690050
ACRO175690010EA 898 DKK
ACRO175690010 ACRO175690050
3-Quinolincarbaldehyd 97+%
3-Quinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Smeltepunkt: 66…69 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006768
CAS-nummer: 13669-42-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
GC ≥97.0 %
HPLC ≥97.5 %