2-Hydroxyethylsalicylat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
174100010 174102500
ACRO174100010EA 1950 DKK
ACRO174100010 ACRO174102500
2-Hydroxyethylsalicylat 98+%
2-Hydroxyethylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molekylvægt: 182.18 g/mol
Kogepunkt: 172 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 25 °C
Massefylde: 1.25 g/cm³
Flammepunkt: 174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002862
CAS-nummer: 87-28-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %