2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
172270100 172270500
ACRO172270100EA 433 DKK
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formel: C₆H₁₃ClO₃
Molekylvægt: 168.62 g/mol
Kogepunkt: 256…258 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.163 g/cm³
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002874
CAS-nummer: 5197-62-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance