Bromomethyl methyl ether 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
171650050 171650250
ACRO171650050EA 388 DKK
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Formel: C₂H₅BrO
Kogepunkt: 87 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,53 g/cm³
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000171
CAS-nummer: 13057-17-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %