4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
171330010 171330050
ACRO171330010EA 427 DKK
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formel: C₁₀H₈O
Molekylvægt: 144.17 g/mol
Kogepunkt: 75…76 °C (1.1hPa)
Massefylde: 0.99 g/cm³
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008776
CAS-nummer: 1817-57-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %