3-Piperidinmethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 215 DKK
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinmethanol 98%
3-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 58…62 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005997
CAS-nummer: 4606-65-9
UN nummer: 3263
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %