Testosterone
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
164410050
164410100
164410250
ACRO164410050EA
726
DKK
ACRO164410050
ACRO164410100
ACRO164410250
Testosterone
Testosterone
- White to yellowish-white Crystalline powder or crystals
Formel:
C₁₉H₂₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00003654 CAS-nummer: 58-22-0 |