2,3-Dimethyl-1,3-butadien 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 317 DKK
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadien 98% stabilised
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 0,726 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008595
CAS-nummer: 513-81-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT