4-Nitroanthranilsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
156980050 156980250
ACRO156980050EA 2090 DKK
ACRO156980050 ACRO156980250
4-Nitroanthranilsyre 97%
4-Nitroanthranilsyre
Formel: C₇H₆N₂O₄
Smeltepunkt: 268…269 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007262
CAS-nummer: 619-17-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure