1,3-Bis(brommethyl)benzen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
155050050 155050250
ACRO155050050EA 550 DKK
ACRO155050050 ACRO155050250
1,3-Bis(brommethyl)benzen 97%
1,3-Bis(brommethyl)benzen
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Kogepunkt: 135…140 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000178
CAS-nummer: 626-15-3
UN nummer: 2928
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure