4-Butylanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 239 DKK
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylanilin 97%
4-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 133…134 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 0.945 g/cm³
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007925
CAS-nummer: 104-13-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %