ω-Brom-2-methoxyacetophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 293 DKK
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Brom-2-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 130 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000196
CAS-nummer: 31949-21-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %