Kaliumfluorid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
146000050 146000250
ACRO146000050EA 737 DKK
ACRO146000050 ACRO146000250
Kaliumfluorid 99.99% (trace metals basis)
Potassium fluoride
Formel: KF
Kogepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Massefylde: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
UN nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %