2-Chloroquinoxaline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
136190010
136190050
ACRO136190010EA
229
DKK
ACRO136190010
ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Formel:
C₈H₅ClN₂ Molekylvægt: 164.5917 g/mol Kogepunkt: 100 °C (1.4 mmHg) Smeltepunkt: 48…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043907 CAS-nummer: 1448-87-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to grey to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 51 °C |
HPLC | ≥96.0 % |