N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
127620010 127620050
ACRO127620010EA 817 DKK
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101.15 g/mol
Kogepunkt: 50…52 °C (1 mmHg)
Massefylde: 0.921 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003176
CAS-nummer: 13220-33-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %