Methoxyacetonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 569 DKK
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitril 98%
Methoxyacetonitril
Formel: C₃H₅NO
Kogepunkt: 118…119 °C (731 mmHg)
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001892
CAS-nummer: 1738-36-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %