Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
125490100 125490500
ACRO125490100EA 585 DKK
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formel: C₄H₁₀S₃
Kogepunkt: 135…136 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 1,183 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004893
CAS-nummer: 3570-55-6
UN nummer: 3334
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %