1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
123310010 123310050 123311000
ACRO123310010EA 964 DKK
ACRO123310010 ACRO123310050 ACRO123311000
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Smeltepunkt: 177…179 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036255
CAS-nummer: 85233-19-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %