2-Cyclohexen-1-ol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 488 DKK
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,984 g/cm³
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001570
CAS-nummer: 822-67-3
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %