6-Aminonicotinamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
104150010 104150050
ACRO104150010EA 664 DKK
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Formel: C₆H₇N₃O
Smeltepunkt: 245…248 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006327
CAS-nummer: 329-89-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %