2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
103860010 103860050 103860250
ACRO103860010EA 312 DKK
ACRO103860010 ACRO103860050 ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClN
Smeltepunkt: 246…247 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012549
CAS-nummer: 2338-18-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥90 %