Indersål, semi-ortopædisk, SensiCare Sole High
Leverandør: ELTEN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
204082/41 204082/42 204082/43 204082/36 204082/37 204082/38 204082/39 204082/40 204082/44 204082/45 204082/46 204082/47 204082/48
114-7598EA 60.5 DKK
114-7598 114-7599 114-7600 114-7593 114-7594 114-7595 114-7596 114-7597 114-7601 114-7602 114-7603 114-7604 114-7605
Indersål, semi-ortopædisk, SensiCare Sole High
Sko indlægssåler
Semi-ortopædisk indlægssål, giver individuel dæmpning og vægtfordeling, som lindrer smerte og trykpunkter.
  • Anatomisk udformet indersål, som understøtter fodens naturlige hæl til tå-bevægelse
  • Fremragende stødabsorberende egenskaber, som aflaster led og ryg
  • Hudvenlige materialer forbedrer fodklimaet
Velegnet som ESD-sikkerhedssko (elektrisk modstand på 10⁵ to 10⁷ ohm).
Farve: Sort/grøn
Certificeringer: DGUV 112-191; EN ISO 20345; EN ISO 20347.