Indersål, semi-ortopædisk, SensiCare Sole Mid
Leverandør: ELTEN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
204081/36 204081/37 204081/38 204081/39 204081/40 204081/41 204081/42 204081/43 204081/44 204081/45 204081/46 204081/47 204081/48
114-7580EA 60.5 DKK
114-7580 114-7581 114-7582 114-7583 114-7584 114-7585 114-7586 114-7587 114-7588 114-7589 114-7590 114-7591 114-7592
Indersål, semi-ortopædisk, SensiCare Sole Mid
Sko indlægssåler
Semi-ortopædisk indlægssål, giver individuel dæmpning og vægtfordeling, som lindrer smerte og trykpunkter.
  • Anatomisk udformet indersål, som understøtter fodens naturlige hæl til tå-bevægelse
  • Fremragende stødabsorberende egenskaber, som aflaster led og ryg
  • Hudvenlige materialer forbedrer fodklimaet
Velegnet som ESD-sikkerhedssko (elektrisk modstand på 10⁵ – 10⁷ ohm).
Farve: Sort/blå
Certificeringer: DGUV 112-191; EN ISO 20345; EN ISO 20347