Indersål, semi-ortopædisk, SensiCare Sole lav
Leverandør: ELTEN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
204080/36 204080/37 204080/38 204080/39 204080/40 204080/41 204080/42 204080/43 204080/44 204080/45 204080/46 204080/47 204080/48
114-7567EA 60.5 DKK
114-7567 114-7568 114-7569 114-7570 114-7571 114-7572 114-7573 114-7574 114-7575 114-7576 114-7577 114-7578 114-7579
Indersål, semi-ortopædisk, SensiCare Sole lav
Sko indlægssåler
Semi-ortopædisk indlægssål, giver individuel dæmpning og vægtfordeling, som lindrer smerte og trykpunkter.
  • Anatomisk udformet indersål, som understøtter fodens naturlige hæl til tå-bevægelse
  • Fremragende stødabsorberende egenskaber, som aflaster led og ryg
  • Hudvenlige materialer forbedrer fodklimaet
Velegnet som ESD-sikkerhedssko (elektrisk modstand på 10⁵ - 10⁷ Ω).
Farve: Sort/orange
Certificeringer: DGUV 112-191; EN ISO 20345; EN ISO 20347