Sikkerhedshjelme, uvex pheos B-WR
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 144 DKK
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Sikkerhedshjelme, uvex pheos B-WR
Hjelme Sikkerhedshjelme
Disse ventilerede hjelme yder beskyttelse selv ved ekstremt lave temperaturer (ned til −30 °C). De yder også beskyttelse mod stænk af smeltet metal.
  • Tre justerbare lufthuller bidrager til luftstrømmen og hjælper med at regulere temperaturen inde i hjelmen, så den bliver mere behagelig at have på
  • Adaptersystemer til montering af uvex visirer, uvex ørekopper og lamper
  • Ophængssystem med roterende skraldehjul gør det muligt at justere bredden for en individuel pasform
Størrelse: 520 til 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal