Ethanolamin 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Aminoethanol
427251000 427258000
427251000.EA 504 DKK
427251000. 427258000.
Ethanolamin 99%, AcroSeal®
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molekylvægt: 61.08 g/mol
Kogepunkt: 171
Smeltepunkt: 10.3 °C
Massefylde: 1.012 g/cm³
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008183
CAS-nummer: 141-43-5
UN nummer: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA