3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
427650050 427650250
ACRO427650050EA 613 DKK
ACRO427650050 ACRO427650250
3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₄H₇Br
Molekylvægt: 135.00 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.339 g/cm³
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134155
CAS-nummer: 1458-98-6
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone