Isovaleronitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyl Cyanide
427560050 427560250
ACRO427560050EA 443 DKK
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₉N
Molekylvægt: 83.13 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C (730 mmHg)
Massefylde: 0.795 g/cm³
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001944
CAS-nummer: 625-28-5
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %