Triisopropylborat 98+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
427141000 427148000
427141000.EA 617 DKK
427141000. 427148000.
Triisopropylborat 98+%, AcroSeal®
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Kogepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,814 g/cm³
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
UN nummer: 2616
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %