Hexyl chloroformate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
427040050 427040250
ACRO427040050EA 709 DKK
ACRO427040050 ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Kogepunkt: 60…61 °C (7 mmHg)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000651
CAS-nummer: 6092-54-2
UN nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %