Dimethylcarbonat, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
428730010 428731000
428730010.EA 1340 DKK
428730010. 428731000.
Dimethylcarbonat, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dimethylcarbonat
Formel: C₃H₆O₃
Molekylvægt: 90.08 g/mol
Kogepunkt: 90
Smeltepunkt: 2…4 °C
Massefylde: 1.069 g/cm³
Flammepunkt: 18
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008420
CAS-nummer: 616-38-6
UN nummer: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA