4,4-Dimethyl-1-penten 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 273 DKK
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-penten 99%
4,4-Dimethyl-1-pentene
Formel: C₇H₁₄
Kogepunkt: 73 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026337
CAS-nummer: 762-62-9
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %