Ammoniumsulfid 20% in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
426080010 426081000
ACRO426080010EA 2320 DKK
ACRO426080010 ACRO426081000
Ammoniumsulfid 20% in water
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
Molekylvægt: 68.14 g/mol
Smeltepunkt: -18
Massefylde: 0.99
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010892
CAS-nummer: 12135-76-1
UN nummer: 2683
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00560
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %