Natriummethanolat 30% w/w 5.4 M methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium methylate, Sodium methanolate
428361000 428368000
428361000.EA 319 DKK
428361000. 428368000.
Natriummethanolat 30% w/w 5.4 M methanol, AcroSeal®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molekylvægt: 54.02 g/mol
Smeltepunkt: 1…5 °C
Massefylde: 0.97 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
UN nummer: 1289
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %