N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
425730050 425730250
ACRO425730050EA 524 DKK
ACRO425730050 ACRO425730250
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798110
CAS-nummer: 6097-07-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %