2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 686 DKK
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₉H₁₄O₂
Molekylvægt: 154.209 g/mol
Kogepunkt: 92…95 °C (18 mmHg)
Massefylde: 0.984 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012352
CAS-nummer: 40365-61-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure