2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
425690010 425690050
ACRO425690010EA 785 DKK
ACRO425690010 ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,835 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009985
CAS-nummer: 4516-90-9
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %