2-Methylbutan for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentan, Methylbutan
427730010 427730025
ACRO427730010EA 1230 DKK
ACRO427730010 ACRO427730025
2-Methylbutan for HPLC
2-Methylbutane
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molekylvægt: 72.15 g/mol
Kogepunkt: 28
Smeltepunkt: –160 °C
Massefylde: 0.62 g/cm³
Flammepunkt: –51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009338
CAS-nummer: 78-78-4
UN nummer: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %